Documentos Principais
577146
Sigma-Aldrich
Propane-13C3/Helium Gas Mixture
ratio (1:9), 99% 13C
About This Item
Código UNSPSC:
12352001
pureza isotópica
99% 13C
forma
gas
composição
ratio (1:9)
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)