Documentos Principais
577022
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2/Helium Gas Mix
99% 13C, Ethane-13C2: Helium 1, Helium 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352001
pureza isotópica
99% 13C
Formulário
gas
composição
Ethane-13C2: Helium, 1
Helium, 9
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)