576646
N-Boc-4-hydroxyaniline
97%
Sinônimo(s):
N-Boc-4-aminophenol
Ensaio
97%
pf
143-147 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
chave InChI
YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(39), 13723-13731 (2015-08-08)
Azobenzene linker molecules can be utilized to control peptide/protein function when they are ligated to appropriately spaced amino acid side chains of the peptide. This is because the photochemical E/Z isomerization of the azobenzene N=N double bond allows to switch