Documentos Principais
576603
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
25-30 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
Na15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
85.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
25-30 atom % 15N
Formulário
solid
peso molecular
85.24 by atom % calculation (at 25 atom % 15N)
pf
306 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)