Documentos Principais
576271
Sigma-Aldrich
7-Aminoflavone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
184-188 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
chave InChI
JGSKYGCPGCBEET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Monika Stompor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6749-6756 (2015-07-16)
Xanthohumol (14) and isoxanthohumol (6) derived from hop (Humulus lupulus L., Cannabaceae) and selected chalcone and chromene derivatives, obtained by chemical synthesis, were studied for antifeedant activity against the peach-potato aphid (Myzus persicae [Sulz.]). The study used also commercially available