57110
Indium(III) chloride hydrate
~39% indium basis, 2-3 mol/mol water
Sinônimo(s):
Trichloroindium, indium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
core: indium
reagent type: catalyst
concentração
~39% In
Impurezas
2-3 mol/mol water
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
KYCHGXYBBUEKJK-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?