Key Documents
569976
Sigma-Aldrich
Methyl meth-d3-acrylate
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CD3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
103.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
≤0.5% hydroquinone as stabilizer
pb
100 °C (lit.)
pf
-48 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i2D3
chave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-BMSJAHLVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)