Key Documents
562521
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
Cabot high-purity grade
Sinônimo(s):
Nitric acid cesium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CsNO3
Número CAS:
Peso molecular:
194.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
powder
pf
414 °C (lit.)
densidade
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Informações legais
Product of Cabot Performance Materials
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges