Key Documents
1.02856
Supelco
Cesium nitrate 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinônimo(s):
Cesium nitrate 99+, Caesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CsNO3
Número CAS:
Peso molecular:
194.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-146-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
crystalline
potência
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
401 °C
solubilidade
239.5 g/L
densidade
3.64 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1500 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1