Documentos Principais
562467
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
97%
About This Item
Fórmula linear:
C9H5NClOH
Número CAS:
Peso molecular:
179.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
184-188 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cnc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-11-9/h1-5,12H
chave InChI
JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)