Documentos Principais
561630
Sigma-Aldrich
3-Thienylmagnesium iodide solution
0.3 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3IMgS
Número CAS:
Peso molecular:
234.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.3 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.904 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I[Mg]c1ccsc1
InChI
1S/C4H3S.HI.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)