Documentos Principais
8.18894
Sigma-Aldrich
Magnesium ethylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Magnesium ethylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10MgO2
Número CAS:
Peso molecular:
114.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-323-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
granular
temperatura de autoignição
70 °C
potência
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
densidade volumétrica
480 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
chave InChI
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1