Key Documents
560324
Sigma-Aldrich
PSS-(3-Glycidyl)propoxy-Heptaisobutyl substituted
Sinônimo(s):
1-(3-Glycidyl)propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Glycidylisobutyl-POSS®, POSS®-Glycidyl-isobutyl substituted
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H74O14Si8
Número CAS:
Peso molecular:
931.63
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
122-129 °C (lit.)
solubilidade
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCCOCC3CO3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C34H74O14Si8/c1-27(2)20-50-37-49(17-15-16-35-18-34-19-36-34)38-51(21-28(3)4)42-53(40-50,23-30(7)8)46-56(26-33(13)14)47-54(41-50,24-31(9)10)43-52(39-49,22-29(5)6)45-55(44-51,48-56)25-32(11)12/h27-34H,15-26H2,1-14H3
chave InChI
GYEWKQMKBZAVJX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)