Documentos Principais
522260
Sigma-Aldrich
PSS hydrate-Octakis(tetramethylammonium) substituted
Sinônimo(s):
Octakis(tetramethylammonium) pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane-1,3,5,7,9,11,13,15-octakis(yloxide) hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H96N8O20Si8 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
1137.83 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
135-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]12O[Si]3([O-])O[Si]4([O-])O[Si]([O-])(O1)O[Si]5([O-])O[Si]([O-])(O2)O[Si]([O-])(O3)O[Si]([O-])(O4)O5
InChI
1S/8C4H12N.O20Si8.H2O/c8*1-5(2,3)4;1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27;/h8*1-4H3;;1H2/q8*+1;-8;
chave InChI
HYWYFSRVEQSCJA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)