Documentos Principais
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-Heptaisobutyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol
97%
Sinônimo(s):
Isobutyltrisilanol-POSS®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H66O12Si7
Número CAS:
Peso molecular:
791.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
139-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
chave InChI
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)