550787
Vanadyl acetylacetonate
98%
Sinônimo(s):
VO(acac)2, Vanadium(IV)-oxy acetylacetonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
chave InChI
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis