546461
MDMO-PPV
light-emitting polymer
Sinônimo(s):
Poly[2-methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 2.2 eV
peso molecular
Mn ~120,000
solubilidade
toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, cyclohexanone: soluble
fluorescência
λex 485 nm; λem 555 nm in toluene
Energia orbital
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.2 eV
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV/PC61BM/Al
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV:PC61BM (1:4)/LiF/Al
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1C=C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Light-Emitting Polymers