Documentos Principais
541451
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C10H7)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
peso molecular
average Mw ~30,000
temperatura de transição
Tm 148 °C (DSC)
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1cccc2ccccc12
Aplicação
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)