Documentos Principais
541060
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
77-81 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
chave InChI
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate, also known as ethyl gentisate, is an aromatic ester. It can be synthesized from 2,5-dihydroxybenzoic acid by esterification process with absolute ethanol.
Aplicação
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate may be used for developing fourth generation acid dendrons.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Self-assembled lanthanide-cored dendrimer complexes: enhancement of the luminescence properties of lanthanide ions through site-isolation and antenna effects.
Kawa M and Frechet JMJ.
Chemistry of Materials, 10(1), 286-296 (1998)