Documentos Principais
540641
Sigma-Aldrich
4′-Butoxyacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
192.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
302-304 °C (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-3-4-9-14-12-7-5-11(6-8-12)10(2)13/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
YYLCJWIQUFHYMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4′-Butoxyacetophenone is a mildly electron-enriched phenylmethylketone.
Aplicação
4′-Butoxyacetophenone (4-Butoxyacetophenone) may be used to synthesize:
  • 3,5-di-(4-butoxyphenyl)-1H-pyrazole
  • (E)-1-(4-butoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
  • 5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multinuclear NMR study of Au (I), Pd (II) and Ag (I) pyrazole complexes to investigate the coordination mode.
Cornago P, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 9, 21-29 (2005)
A Versatile One-Pot Procedure for the Synthesis of 5-Aryl-6H-1, 3, 4-thiadiazine-2-amines from Aromatic Ketones.
Hartmann R, et al.
Synlett, 27(6), 864-867 (2016)
NIR optical carbon dioxide sensors based on highly photostable dihydroxy-aza-BODIPY dyes.
Schutting S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(21), 5474-5483 (2015)