540331
Acetone-d6
99.9 atom % D
Sinônimo(s):
Hexadeuteroacetone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99.9 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0500% water
water
índice de refração
n20/D 1.355 (lit.)
p.e.
55.5 °C (lit.)
pf
−93.8 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?