About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Br)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
240.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
220-223 °C (lit.)
densidade
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
chave InChI
HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride may be used in the synthesis of 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the