539317
n-Propyltriethoxysilane
97%
Sinônimo(s):
Triethoxypropylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
179-180 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-9H2,1-4H3
chave InChI
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
137.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?