Documentos Principais
536539
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(bromomethyl)-2-(2′-ethylhexyloxy)-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-[(2-ethylhexyl)oxy]-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)benzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2-Methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-bis(bromomethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
422.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
82-86 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
chave InChI
WFGYUUWEXFKLCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor.
Características e benefícios
This bis(bromomethyl)monomer was found to give higher yields of MEH-PPV with higher molecular weights and narrower polydispersities than the corresponding bis(chloromethyl)monomer.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemical Communications (Cambridge, England), 2347-2347 (1999)