Documentos Principais
536250
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
333.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
chave InChI
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Light-Emitting Polymers