Documentos Principais
533092
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH2COCHF2
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
chave InChI
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DFPB) is a fluorinated β-diketone ligand that can be prepared by reacting acetophenone with methyl-difluoroacetate.
Aplicação
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DPBD) may be used as a ligand to form the following metal complexes:
  • Eu(DPBD)3·H2O
  • Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
  • Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
  • Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
  • Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
  • Gd(DPBD)3·(H2O)2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, photoluminescent features and intramolecular energy transfer mechanism of europium (III) complexes with fluorinate ?-diketone ligand and auxiliary ligands.
Bala M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 178, 6-13 (2015)