526819
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
Ensaio
97%
pf
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)cc(F)c1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Aplicação
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize 3-(3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)-N-phenethylacrylamide and 4-[(4-hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The new Schiff base 4-[(4-Hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene) amino]-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1, 2-dihydro-pyrazol-3-one: Experimental, DFT calculational studies and in vitro antimicrobial activity.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 139, 356-366 (2015)
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5032-5038 (2010-07-06)
A series of catechol ring-fluorinated derivatives of caffeic acid phenethyl amide (CAPA) were synthesized and screened for cytoprotective activity against H2O2 induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). CAPA and three fluorinated analogs were found to be