Documentos Principais
524700
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
175.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
290-295 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
chave InChI
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters and determination of Lewis acidity
  • Synthesis of benzopyranone derivatives as GABAA receptor modulators
  • Synthesis of multisubstituted olefins and conjugate dienes
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Preparation of fluorinated aromatic poly(ether-amide)s
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)