Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6060 (lit.)
pb
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H10O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15-13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
chave InChI
LKMNQDOAPYPSNH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup