Documentos Principais
51989
Sigma-Aldrich
(R)-3-Methyl-2-ketopiperazine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-3-Methyl-2-oxo-piperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
pureza óptica
ee: ≥96.0% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
BSPUWRUTIOUGMZ-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)