Documentos Principais
518247
Sigma-Aldrich
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Sm(NO3)3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
444.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
Impurezas
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
chave InChI
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)