Key Documents
518115
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminoethyl)pyridine dihydrobromide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
283.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
248-252 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.Br.NCCc1cccnc1
InChI
1S/C7H10N2.2BrH/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7;;/h1-2,5-6H,3-4,8H2;2*1H
chave InChI
FQKYVSOKWFXVFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration