517666
Samarium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sm(acac)2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
core: samarium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
chave InChI
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.