499633
Di(ethylene glycol) benzyl ether
97%
Sinônimo(s):
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
196.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
p.e.
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O3/c12-6-7-13-8-9-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
chave InChI
LJVNVNLFZQFJHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Di(ethylene glycol) benzyl ether may be used as an initiator in the preparation of linear-PLA (poly(L-lactide).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Fei Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 19(7), 1423-1429 (2008-06-21)
Two types of 32 arm star polymers incorporating amphiphilic block copolymer arms have been synthesized and characterized. The first type, stPCL-PEG 32, is composed of a polyamidoamine (PAMAM) dendrimer as the core with radiating arms having poly(epsilon-caprolactone) (PCL) as an