Key Documents
499250
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide, sulfated
pore 18 Å (mesoporous), 99% trace metals basis
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99% trace metals basis
forma
powder
tamanho de poro
18 Å pore (mesoporous)
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)