49920
Glycerol formal
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3(or 2,3)-O-Methylene-1,2,3-propanetriol
Ensaio
≥98.0% (GC)
contém
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
composição
5-hydroxy-1,3-dioxane, ~60%
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, ~40%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
pb
192-193 °C (lit.)
densidade
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
chave InChI
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?