Documentos Principais
496847
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.416
p.e.
99 °C
densidade
1.106 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
chave InChI
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product is a 50 wt.% solution of tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde in water.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)