49560
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
≥99.0% (anhydrous basis material, AT)
Sinônimo(s):
L-Glu(OMe)OMe·HCl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (anhydrous basis material, AT)
atividade óptica
[α]20/D +26.0±1°, c = 5% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
~2% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
MFUPLHQOVIUESQ-JEDNCBNOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?