Documentos Principais
493384
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated pyrrolidine, Tetradeuteropyrrole, Tetramethyleneimine-2,2,3,3,4,4,5,5-D8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D8HN
Número CAS:
Peso molecular:
79.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
87-88 °C (lit.)
densidade
0.946 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
RWRDLPDLKQPQOW-SVYQBANQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)