Documentos Principais
492531
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
Sinônimo(s):
Sodium equilin-3-sulfate-2,4,16,16-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D4H15NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
374.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥96% (CP)
Formulário
solid
contém
50% TRIS-d5 as stabilizer
pf
230 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CCC3(C)C(=O)C([2H])([2H])C[C@@]3([H])C1=CCc4c([2H])c(OS([O-])(=O)=O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18?;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
chave InChI
QTTMOCOWZLSYSV-YWDHUTFRSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)