491616
5-Fluorouracil-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
pf
282-286 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
chave InChI
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)