Key Documents
491500
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylene-13C-dianiline
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH2(C6H4NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
199.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
88-92 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc([13CH2]c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i9+1
chave InChI
YBRVSVVVWCFQMG-QBZHADDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
446.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
230.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)