Documentos Principais
490946
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)315N
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
2.09 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
13.3 psi ( 0 °C)
pureza isotópica
98 atom % 15N
temperatura de autoignição
374 °F
p.e.
3-4 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
densidade
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
chave InChI
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Standard 1 g quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 13 psig for 1 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Informações legais
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
-6.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)