Documentos Principais
490628
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium mononitride, Indium nitride
About This Item
Fórmula linear:
InN
Número CAS:
Peso molecular:
128.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
tamanho de partícula
100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
N#[In]
InChI
1S/In.N
chave InChI
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.