Key Documents
487910
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yoshiki Yamaguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(4), 693-700 (2005-12-14)
The Fc portion of immunoglobulin G (IgG) expresses the biantennary complex type oligosaccharides at Asn297 of the C(H)2 domain of each heavy chain with microheterogeneities depending on physiological and pathological states. These N-glycans are known to be essential for promotion