Documentos Principais
487503
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Lauryl bromide-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1013CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
250.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
pf
−11-−9 °C (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
chave InChI
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)