Documentos Principais
487457
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
1,4-Butanediamine-15N2 dihydrochloride, Putrescine-15N2 dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
163.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
chave InChI
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)