Documentos Principais
479330
Sigma-Aldrich
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium potassium chloride
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.99% trace metals basis
composição
LiCl, 44 wt. %
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
357 °C (lit.)
densidade
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
chave InChI
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Lithium chloride/potassium chloride eutectic(LKE) can serve as a medium for chemical and electrochemical processing. It has potential application in the field of molten salt batteries, metal refining, pyrochemical nuclear fuel processing and electric power cells.
Aplicação
LKE can be used to prepare:
  • Microporous separator pellets for primary Li thermal batteries.
  • Electrolytic bath for the separation of actinides from lanthanides on aluminum electrode.
  • Electrolyte for the reduction and electrorefining of Uranium.
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guidotti, R. Reinhardt, F.W.
Proc. 37th Power Sources Conf., 251-251 (1996)