479144
Poly(allylamine) solution
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
PAH
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mw ~65,000
Nível de qualidade
concentração
10 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.382
viscosidade
~250 cP(25 °C)(lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
chave InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.