470201
2-(Propylamino)ethanol
≥98%
Sinônimo(s):
N-Propylethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.4415 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
chave InChI
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?